Få mere at vide
Thermo Scientific™ Abgene™ 96 Brønd 0,8mL Polypropylen DeepWell™ Prøvebehandling& Opbevaringsplade til Genomics og NGS forberedelse af biblioteket
Artikelnummer. 12194162
Skift visning
Farve:
Gul
Neutral
Rød
Emballage:
Bulk
Individuelt indpakket
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Emballage Pakningsstørrelse
12194162 Neutral Individuelt indpakket Pakke med 50
10583215 Rød Individuelt indpakket Pakke med 50
10484583 Gul Individuelt indpakket Pakke med 50
10511894 Neutral Bulk Pakke med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 12194162 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. AB0765
Spar op til 60% på mikrobiologi
Brug rabatkode 28004
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
0,8 ml DeepWell™ prøvebehandling og opbevaringsplader til automatisering, NGS og genomisk biblioteksforberedelse, cellekultur og prøveopbevaringsapplikationer. Specielt designet til brug med væskebehandlere og magnetisk perleudtrækning
Thermo Scientific™ Abgene™ polypropylen-mikroplader og DeepWell-plader tilbyder opbevaringssikkerhed til analyser, sammensatte biblioteker eller opbevaring af prøver til enten mellem- eller langtidsbrug og har støbte slidser og puder til automatiseret prøvebehandling og -forberedelsesarbejdsgange. Abgene mikrotiterplader er fremstillet efter strenge specifikationer i vores klasse 100.000 renrum ISO 9001 betingelser ved hjælp af USP < 661,1> ny polypropylenharpiks af medicinsk kvalitet af høj kvalitet, som sikrer tillid til opbevaringspladernes kvalitet og ydeevne. Designet til ANSI standarder er disse mikroplader og DeepWell-plader kompatible med en række forskellige automatiserede væskehåndteringer til arbejdsgange med høj kapacitet. Polypropylen-opbevaringspladerne tilbydes med spindel-, pyramide-, U- og V-bunde brønde sammen med en bred vifte af volumener for at imødekomme de fleste applikationer.
Alle Thermo Scientific plader fremstilles i vores renrumsfacilitet for at sikre molekylær kvalitet. Vores brede udvalg af polypropylenplader giver fremragende løsninger til opbevaring af prøver og opsætning af prøver, hvilket gør det nemt at håndtere, opbevare eller transportere fortyndinger og aliquoter. Virgin medicinsk kvalitet harpiks opfylder kravene for USP <661.1 > og USP <665 > rapporter er blevet gennemført for både CapMat-forseglede og varmeforseglede plader.
Højdepunkter
  • Certificeret fri for DNAse, RNAse, PCR-hæmmere og menneskeligt DNA
  • 0,8 ml maksimal brøndvolumen, når den er forseglet med klæbemiddel eller varmeforsegling
  • 0,70 ml arbejdsvolumen når den er forseglet med Storage Plate Cap Strip
  • 0,55 ml arbejdsvolumen, når det er forseglet med en 96-brønds forseglingsmåtte
  • Konisk brøndbund for nem prøveudtagning
Kompatibel forsegling: Lim- og varmeforseglinger
Farlig: Nej
Maksimal centrifugalkraft: 2000 g
Maksimal volumen (kondensatortætning): 0,7 ml
Max volumen (filmforsegling): 0,8 ml
Maksimal volumen (mattsegling): 0,55 ml
Opbevaringsforhold: Omgivende temperatur
Alle Thermo Scientific Abgene plader fremstilles i vores renrumsfacilitet for at sikre molekylær kvalitet. Vores brede udvalg af polypropylenplader giver fremragende løsninger til prøvebehandling og opbevaring samt opsætning af prøver, hvilket gør det nemt at håndtere, opbevare eller transportere fortyndinger og aliquoter.
Alle plader er formateret ANSI for kompatibilitet med automatiserede systemer.
For yderligere at hjælpe med prøveopbevaring og sporing kan alle plader tilpasses med ikke-gentagende stregkodning og mærkning. OEM-muligheder for brugerdefinerede logoer, farver og fuld emballageunderstøttelse er tilgængelige.
Certificeringer
Certificeret fri for humant DNA, RNaser og DNaser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Stregkode Tilpasset stregkodning tilgængelig
Certificeringer/compliance Certificeret fri for RNase, DNase, PCR-inhibitorer og humant DNA. ANSI-kompatibel
Format Standard
Oversigt 96-brønds polypropylen prøvebehandlings- og opbevaringsplader
Array 8 x 12
Autoklaverbar Autoklaverbar
Emballage Individuelt indpakket
Indbindingstype PP med lav binding
Produktlinje Abgene
Farve Neutral
Produkttype 96-brøndsplade
Til brug med (udstyr) ALPS5000, ALPS3000 og ALPS50V varmeforseglere, automatiserede væskehåndteringsmaskiner, Multidrop Combi, centrifuger, ultralave frysere, væskehåndteringsmaskiner
Materiale Polypropylen
Volumen (metrisk) Nå 800μ L
Antal Wells 96
Volumen (metrisk) Virker 700μ L
Sterilitet Steril
Overfladebehandling Ubehandlet
Well Shape Rund, konisk bund (V-brønd)
Dnase Free Ja
Til brug med (applikation) Automatiserede væskehåndteringsmaskiner, biobanker, genomik, prøveforberedelse, NGS, sekventering, lang- og korttidsopbevaring, lægemiddelforskning, vaccineforskning, PCR- og qPCR-prøveforberedelse
Maks. RCF 2000 x g
nr. pr. sag 50
nr. pr. pakke 1
Regulatorisk status Må kun bruges til undersøgelsesformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.
RNase fri Ja
Egnet til formålet PCR-klar
Pladestørrelse ANSI/ SLAS-standard