Få mere at vide
Thermo Scientific™ Abgene™ 96 Brønd 0,8mL Polypropylen DeepWell™ Prøvebehandling& Opbevaringsplade til Genomics og NGS forberedelse af biblioteket
Beskrivelse
Thermo Scientific™ Abgene™ polypropylen-mikroplader og DeepWell-plader tilbyder opbevaringssikkerhed til analyser, sammensatte biblioteker eller opbevaring af prøver til enten mellem- eller langtidsbrug og har støbte slidser og puder til automatiseret prøvebehandling og -forberedelsesarbejdsgange. Abgene mikrotiterplader er fremstillet efter strenge specifikationer i vores klasse 100.000 renrum ISO 9001 betingelser ved hjælp af USP < 661,1> ny polypropylenharpiks af medicinsk kvalitet af høj kvalitet, som sikrer tillid til opbevaringspladernes kvalitet og ydeevne. Designet til ANSI standarder er disse mikroplader og DeepWell-plader kompatible med en række forskellige automatiserede væskehåndteringer til arbejdsgange med høj kapacitet. Polypropylen-opbevaringspladerne tilbydes med spindel-, pyramide-, U- og V-bunde brønde sammen med en bred vifte af volumener for at imødekomme de fleste applikationer.
Alle Thermo Scientific plader fremstilles i vores renrumsfacilitet for at sikre molekylær kvalitet. Vores brede udvalg af polypropylenplader giver fremragende løsninger til opbevaring af prøver og opsætning af prøver, hvilket gør det nemt at håndtere, opbevare eller transportere fortyndinger og aliquoter. Virgin medicinsk kvalitet harpiks opfylder kravene for USP <661.1 > og USP <665 > rapporter er blevet gennemført for både CapMat-forseglede og varmeforseglede plader.
Højdepunkter
- Certificeret fri for DNAse, RNAse, PCR-hæmmere og menneskeligt DNA
- 0,8 ml maksimal brøndvolumen, når den er forseglet med klæbemiddel eller varmeforsegling
- 0,70 ml arbejdsvolumen når den er forseglet med Storage Plate Cap Strip
- 0,55 ml arbejdsvolumen, når det er forseglet med en 96-brønds forseglingsmåtte
- Konisk brøndbund for nem prøveudtagning
Kompatibel forsegling: Lim- og varmeforseglinger
Farlig: Nej
Maksimal centrifugalkraft: 2000 g
Maksimal volumen (kondensatortætning): 0,7 ml
Max volumen (filmforsegling): 0,8 ml
Maksimal volumen (mattsegling): 0,55 ml
Opbevaringsforhold: Omgivende temperatur
Alle Thermo Scientific Abgene plader fremstilles i vores renrumsfacilitet for at sikre molekylær kvalitet. Vores brede udvalg af polypropylenplader giver fremragende løsninger til prøvebehandling og opbevaring samt opsætning af prøver, hvilket gør det nemt at håndtere, opbevare eller transportere fortyndinger og aliquoter.
Alle plader er formateret ANSI for kompatibilitet med automatiserede systemer.
For yderligere at hjælpe med prøveopbevaring og sporing kan alle plader tilpasses med ikke-gentagende stregkodning og mærkning. OEM-muligheder for brugerdefinerede logoer, farver og fuld emballageunderstøttelse er tilgængelige.
Certificeringer
Certificeret fri for humant DNA, RNaser og DNaser.
Tekniske data
Tekniske data
| Stregkode | Tilpasset stregkodning tilgængelig |
| Certificeringer/compliance | Certificeret fri for RNase, DNase, PCR-inhibitorer og humant DNA. ANSI-kompatibel |
| Format | 96-brønds |
| Oversigt | 96-brønds polypropylen prøvebehandlings- og opbevaringsplader |
| Array | 8 x 12 |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Emballage | Bulk |
| Indbindingstype | PP med lav binding |
| Produktlinje | Abgene |
| Farve | Neutral |
| Vis mere |