Få mere at vide
Thermo Scientific™ Abgene™ 96 Brønd 0,8mL Polypropylen DeepWell™ Prøvebehandling& Opbevaringsplade til Genomics og NGS forberedelse af biblioteket
Beskrivelse
Thermo Scientific™ Abgene™ polypropylen-mikroplader og DeepWell-plader tilbyder opbevaringssikkerhed til analyser, sammensatte biblioteker eller opbevaring af prøver til enten mellem- eller langtidsbrug og har støbte slidser og puder til automatiseret prøvebehandling og -forberedelsesarbejdsgange. Abgene mikrotiterplader er fremstillet efter strenge specifikationer i vores klasse 100.000 renrum ISO 9001 betingelser ved hjælp af USP < 661,1> ny polypropylenharpiks af medicinsk kvalitet af høj kvalitet, som sikrer tillid til opbevaringspladernes kvalitet og ydeevne. Designet til ANSI standarder er disse mikroplader og DeepWell-plader kompatible med en række forskellige automatiserede væskehåndteringer til arbejdsgange med høj kapacitet. Polypropylen-opbevaringspladerne tilbydes med spindel-, pyramide-, U- og V-bunde brønde sammen med en bred vifte af volumener for at imødekomme de fleste applikationer.
Alle Thermo Scientific plader fremstilles i vores renrumsanlæg for at sikre molekylær kvalitet. Vores brede udvalg af polypropylenplader giver fremragende løsninger til opbevaring af prøver og opsætning af assays, så fortyndinger og alikvoter nemt kan håndteres, opbevares eller transporteres. Harpiksen af Virgin medicinsk kvalitet opfylder kravene til USP < 661,1> og USP < 665> Der er udfyldt rapporter for både CapMat forseglede og varmeforseglede plader.
Højdepunkter
- Certificeret fri for DNAse, RNAse, PCR-hæmmer og humant DNA
- 0,8 mL maksimal brøndvolumen, når den er forseglet med klæbemiddel eller varmeforsegling
- 0,70 ml arbejdsvolumen, når den er forseglet med opbevaringspladehættestrimmel
- 0,55 ml arbejdsvolumen, når den er forseglet med en 96-brønds forseglingsmåtte
- Konisk brøndbund for nem prøveudtagning
Kompatibel forsegling : Klæbemiddel og varmeforseglinger
Farlig : Ingen
Maks. Centrifugalkraft : 2000
g Maks. volumen (hætteforsegling) : 0,7
mL Maks. volumen (filmforsegling) : 0,8
mL Maks. volumen (måtteforsegling) : 0,55 mL
Opbevaringstilstand : Omgivende
Alle Thermo Scientific Abgene plader fremstilles i vores renrumsanlæg for at sikre molekylær kvalitet. Vores brede udvalg af polypropylenplader giver fremragende løsninger til prøvebehandling og -opbevaring og assay-opsætning, så fortyndinger og aliquoter nemt kan håndteres, opbevares eller transporteres.
Alle plader er ANSI format for kompatibilitet med automatiserede systemer.
For yderligere at hjælpe med prøveopbevaring og sporing kan alle plader tilpasses med ikke-gentagende stregkoder og mærkning. OEM-muligheder for brugerdefinerede logoer, farver og fuld emballagesupport er tilgængelige.
Certificeringer
Certificeret fri for humant DNA, RNaser og DNaser.
Tekniske data
Tekniske data
| Stregkode | Tilpasset stregkodning tilgængelig |
| Certificeringer/compliance | Certificeret fri for RNase, DNase, PCR-inhibitorer og humant DNA. ANSI-kompatibel |
| Format | Standard |
| Oversigt | 96-brønds polypropylen prøvebehandlings- og opbevaringsplader |
| Array | 8 x 12 |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Emballage | Individuelt indpakket |
| Indbindingstype | PP med lav binding |
| Produktlinje | Abgene |
| Farve | Gul |
| Vis mere |