Få mere at vide
Thermo Scientific™ Abgene™ 96 Brønd 2,2mL Polypropylen DeepWell™ Prøvebehandling& Opbevaringsplade
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-6075047
Farve:
Blå
Grøn
Neutral
Well Shape:
Firkantet, konisk bund (V-brønd)
Firkantet, konisk bund (V-brønd)
Firkantet, rund bund (U-brønd)
Emballage:
Bulk
Individuelt indpakket
Egnet til formålet:
PCR-klar
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
Artikelnummer. 11510284
Brand: Thermo Scientific™ AB0661
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
2,2 mL deepwell opbevaringsplader til dyrkning eller opbevaring af store prøver.
Thermo Scientific™ Abgene™ polypropylen-mikroplader og deepwell-plader tilbyder opbevaringssikkerhed til analyser, sammensatte biblioteker eller opbevaring af prøver til enten mellem- eller langtidsbrug. Abgene mikrotiterplader er fremstillet efter strenge specifikationer i vores klasse 100.000 renrum ISO 9001 betingelser ved hjælp af højkvalitets medicinsk kvalitet virgin polypropylenharpikser, som sikrer tillid til kvaliteten og ydeevnen af opbevaringspladerne. Designet til ANSI standarder er disse mikroplader og deepwell-plader kompatible med en række forskellige automatiserede væskehåndteringer til arbejdsgange med høj gennemstrømning. Polypropylen-opbevaringspladerne tilbydes med spindel-, pyramide-, U- og V-bunde brønde sammen med en bred vifte af volumener for at imødekomme de fleste applikationer.
Højdepunkter
  • Designet til optimal prøvegenvinding
  • Hver firkantet brønd er specifikt designet med en uafhængig tætningskant for at forhindre krydskontaminering
  • U-bund (AB-0661) for at hjælpe med resuspension eller konisk bund (AB-0932) for nem prøveudtagning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Stregkode Tilpasset stregkodning tilgængelig
Certificeringer/compliance Certificeret fri for RNase, DNase, PCR-inhibitorer og humant DNA. ANSI-kompatibel
Format Standard
Oversigt 96-brønds polypropylen prøvebehandlings- og opbevaringsplader
Array 8 x 12
Autoklaverbar Autoklaverbar
Emballage Individuelt indpakket
Indbindingstype PP med lav binding
Produktlinje Abgene
Farve Neutral
Produkttype 96-brøndsplade
Til brug med (udstyr) ALPS5000, ALPS3000 og ALPS50V varmeforseglere, automatiserede væskehåndteringsmaskiner, Multidrop Combi, centrifuger, ultralave frysere, væskehåndteringsmaskiner
Materiale Polypropylen
Volumen (metrisk) Nå 2200μ L
Antal Wells 96
Volumen (metrisk) Virker 1900μ L
Sterilitet Renrum
Overfladebehandling Ubehandlet
Well Shape Firkantet, rund bund (U-brønd)
Dnase Free Ja
Til brug med (applikation) Automatiserede væskehåndteringsmaskiner, biobanker, genomik, prøveforberedelse, NGS, sekventering, lang- og korttidsopbevaring, lægemiddelforskning, vaccineforskning, PCR- og qPCR-prøveforberedelse
Maks. RCF 5000 x g
nr. pr. sag 50
nr. pr. pakke 1
Mængde 50/Cs.
Regulatorisk status Må kun bruges til undersøgelsesformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.
RNase fri Ja
Egnet til formålet PCR-klar
Pladestørrelse ANSI/ SLAS-standard