Få mere at vide
Thermo Scientific™ Abgene™ 96 Brønd 2,2mL Polypropylen DeepWell™ Prøvebehandling& Opbevaringsplade
Artikelnummer. 12617426
Farve:
Blå
Grøn
Neutral
Well Shape:
Firkantet, konisk bund (V-brønd)
Firkantet, konisk bund (V-brønd)
Firkantet, rund bund (U-brønd)
Emballage:
Bulk
Individuelt indpakket
Egnet til formålet:
PCR-klar
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
Artikelnummer. 12617426
Brand: Thermo Scientific™ AB0932/B
2,2 mL deepwell opbevaringsplader til dyrkning eller opbevaring af store prøver.
Thermo Scientific™ Abgene™ polypropylen-mikroplader og deepwell-plader tilbyder opbevaringssikkerhed til analyser, sammensatte biblioteker eller opbevaring af prøver til enten mellem- eller langtidsbrug. Abgene mikrotiterplader er fremstillet efter strenge specifikationer i vores klasse 100.000 renrum ISO 9001 betingelser ved hjælp af højkvalitets medicinsk kvalitet virgin polypropylenharpikser, som sikrer tillid til kvaliteten og ydeevnen af opbevaringspladerne. Designet til ANSI standarder er disse mikroplader og deepwell-plader kompatible med en række forskellige automatiserede væskehåndteringer til arbejdsgange med høj gennemstrømning. Polypropylen-opbevaringspladerne tilbydes med spindel-, pyramide-, U- og V-bunde brønde sammen med en bred vifte af volumener for at imødekomme de fleste applikationer.
Highlights
  • Designed for optimal sample recovery
  • Each square well is specifically designed with an independent sealing rim to prevent cross-contamination
  • U-bottom (AB-0661) to aid resuspension or conical bottom (AB-0932) for ease of sample retrieval
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Stregkode Custom Barcoding Available
Certificeringer/compliance Certified RNase, DNase, PCR Inhibitors, and human DNA Free. ANSI Compliant
Format Standard
Oversigt 96-well Polypropylene Sample Processing & Storage Plates
Array 8 x 12
Autoklaverbar Autoclavable
Emballage Individuelt indpakket
Indbindingstype Low binding PP
Produktlinje Abgene
Farve Blå
Produkttype 96-well plate
Til brug med (udstyr) ALPS5000, ALPS3000, and ALPS50V Heat Sealers, Automated Liquid Handlers, Multidrop Combi, Centrifuges, Ultralow Freezers, Liquid Handlers
Materiale Polypropylene
Volumen (metrisk) Nå 2200 μL
Antal Wells 96
Sterilitet Cleanroom
Overfladebehandling Non-treated
Well Shape Firkantet, konisk bund (V-brønd)
Dnase Free Yes
Til brug med (applikation) Automation Liquid Handlers, Biobanking, Genomics, Sample Prep, NGS, Sequencing, Long and Short Term Storage, Drug Discovery, Vaccine Research, PCR and qPCR sample preparation
nr. pr. sag 50
nr. pr. pakke 1
Regulatorisk status For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
RNase fri Yes
Egnet til formålet PCR-klar
Pladestørrelse ANSI/ SLAS Standard