Få mere at vide
Thermo Scientific™ Thermo-Fast PCR-plade, 48-brønds, klar
Artikelnummer. 10107413
Mængde:
50 plader
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
Artikelnummer. 10107413
Brand: Thermo Scientific™ AB0648
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Optimer PCR- og qPCR-applikationer med 48-brønds semi-skørteplader.
48-brønds semi-skørt plade til PCR og qPCR applikationer kommer i et praktisk format, som giver mulighed for lavere prøveantal. Halvskørtet gør pladen mere stiv og giver plads til mærkning og stregkoder. Fås i assorterede farver, den er kompatibel med standard flerkanalspipetter og automatiserede væskehåndteringssystemer. Pladen kan forsegles, når den bruges med klæbende film, folier eller hættestrimler.
Højdepunkter
  • Praktisk format til lavere prøvetal
  • Semi-nederdel tilføjer stivhed og giver mulighed for mærkning eller stregkoder
  • Forsegles ved hjælp af klæbende film og folier og flade, ultraklare og hvælvede hættestrimler
  • 0,3 mL maksimalt brøndvolumen (når det bruges sammen med klæbemiddel og varmeforseglinger)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Stregkode Ingen stregkode
Certificeringer/compliance Certificeret RNase/DNase-fri
Emballage 50 tallerken
Farve Klar
Produkttype PCR mikroplade
Til brug med (udstyr) Termocykler
Nederdel stil Semi
Materiale Polypropylen
Volumen (metrisk) Nå 0.3 mL
Antal Wells 48
Volumen (metrisk) Virker 0.2 mL
Mængde 50 plader
Reaktionshastighed Standard