Få mere at vide
Thermo Scientific™ Abgene™ 384 brønd polypropylen prøvebehandling& Opbevaringsplader
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11514764
Farve:
Neutral
Sort
Volumen (metrisk) Nå:
55μ L
120 μl
120μ L
250μ L
300 μl
Well Shape:
Firkantet, konisk bund (V-brønd)
Firkantet, konisk bund (V-brønd)
Rund, konisk bund (V-brønd)
Egnet til formålet:
PCR-klar
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
Artikelnummer. 11514764
Brand: Thermo Scientific™ AB0862
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
384-brønds mikroarrayplade med pyramideformet brøndbund for maksimal prøvegenvinding.
Thermo Scientific™ Abgene™ polypropylen-mikroplader og DeepWell-plader tilbyder opbevaringssikkerhed til analyser, sammensatte biblioteker eller opbevaring af prøver til enten mellem- eller langtidsbrug og har støbte slidser og puder til automatiseret prøvebehandling og -forberedelsesarbejdsgange. Abgene mikrotiterplader er fremstillet efter strenge specifikationer i vores klasse 100.000 renrum ISO 9001 betingelser ved hjælp af USP < 661,1> ny polypropylenharpiks af medicinsk kvalitet af høj kvalitet, som sikrer tillid til opbevaringspladernes kvalitet og ydeevne. Designet til ANSI standarder er disse mikroplader og DeepWell-plader kompatible med en række forskellige automatiserede væskehåndteringer til arbejdsgange med høj kapacitet. Polypropylen-opbevaringspladerne tilbydes med spindel-, pyramide-, U- og V-bunde brønde sammen med en bred vifte af volumener for at imødekomme de fleste applikationer.
All Thermo Scientific plates are manufactured in our cleanroom facility to ensure molecular grade quality. Our wide range of polypropylene plates provides excellent solutions for sample storage and assay set-up, allowing dilutions and aliquots to be handled, stored, or transported easily. The Virgin medical grade resin passes requirements for USP <661.1> and USP <665> reports have been completed for both CapMat sealed and Heat Sealed plates.
Highlights
  • Certified free from DNAse, RNAse, PCR Inhibitors, and human DNA
  • Pyramidal well bottom for ease of sample retrieval
  • Discrete raised rims around each well for effective sealing and to reduce the risk of cross-contamination
Compatible Sealing Film: Adhesive and Heat
Hazardous: No
Max Centrifugal Force: 2000-5000 RCF
Storage Condition: Ambient stored, or transported
All plates are ANSI format for compatibility with automated systems.
To further assist in sample storage and tracking, all plates can be customized with non-repeating barcoding and labelling. OEM options for custom logos, colors and full packaging support are available.
Certificeringer
Certified free from human DNA, RNases, and DNases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Stregkode Custom Barcoding Available
Certificeringer/compliance Certified RNase, DNase, PCR Inhibitors, and human DNA Free. ANSI Compliant
Format Standard
Oversigt 384-well Polypropylene Sample Processing & Storage Plates
Array 16 x 24
Autoklaverbar Autoclavable
Emballage 48 Pk.
Indbindingstype Low binding PP
Produktlinje Abgene
Farve Neutral
Produkttype 384-well plate
Til brug med (udstyr) ALPS5000, ALPS3000, and ALPS50V Heat Sealers, Automated Liquid Handlers, Multidrop Combi, Centrifuges, Ultralow Freezers, Liquid Handlers
Materiale Polypropylene
Volumen (metrisk) Nå 300 μl
Antal Wells 384
Volumen (metrisk) Virker 250 μL
Sterilitet Cleanroom
Overfladebehandling Non-treated
Well Shape Firkantet, konisk bund (V-brønd)
Dnase Free Yes
Til brug med (applikation) Automation Liquid Handlers, Biobanking, Genomics, Sample Prep, NGS, Sequencing, Long and Short Term Storage, Drug Discovery, Vaccine Research, PCR and qPCR sample preparation
Maks. RCF 5000 x g
nr. pr. sag 50
nr. pr. pakke 50
Regulatorisk status For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
RNase fri Yes
Egnet til formålet PCR-klar
Pladestørrelse ANSI/ SLAS Standard