Få mere at vide
Thermo Scientific™ Abgene™ 384 brønd polypropylen prøvebehandling& Opbevaringsplader
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10532255
Farve:
Neutral
Sort
Volumen (metrisk) Nå:
55μ L
120 μl
120μ L
250μ L
300 μl
Well Shape:
Firkantet, konisk bund (V-brønd)
Firkantet, konisk bund (V-brønd)
Rund, konisk bund (V-brønd)
Egnet til formålet:
PCR-klar
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
Artikelnummer. 10532255
Brand: Thermo Scientific™ AB1056
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
384-brønds mikroarrayplade med pyramideformet brøndbund for maksimal prøvegenvinding.
Thermo Scientific™ Abgene™ polypropylen-mikroplader og DeepWell-plader tilbyder opbevaringssikkerhed til analyser, sammensatte biblioteker eller opbevaring af prøver til enten mellem- eller langtidsbrug og har støbte slidser og puder til automatiseret prøvebehandling og -forberedelsesarbejdsgange. Abgene mikrotiterplader er fremstillet efter strenge specifikationer i vores klasse 100.000 renrum ISO 9001 betingelser ved hjælp af USP < 661,1> ny polypropylenharpiks af medicinsk kvalitet af høj kvalitet, som sikrer tillid til opbevaringspladernes kvalitet og ydeevne. Designet til ANSI standarder er disse mikroplader og DeepWell-plader kompatible med en række forskellige automatiserede væskehåndteringer til arbejdsgange med høj kapacitet. Polypropylen-opbevaringspladerne tilbydes med spindel-, pyramide-, U- og V-bunde brønde sammen med en bred vifte af volumener for at imødekomme de fleste applikationer.
Alle Thermo Scientific plader fremstilles i vores renrumsanlæg for at sikre molekylær kvalitet. Vores brede udvalg af polypropylenplader giver fremragende løsninger til opbevaring af prøver og opsætning af assays, så fortyndinger og alikvoter nemt kan håndteres, opbevares eller transporteres. Harpiksen af Virgin medicinsk kvalitet opfylder kravene til USP < 661,1> og USP < 665> Der er udfyldt rapporter for både CapMat forseglede og varmeforseglede plader.
Højdepunkter
  • Certificeret fri for DNAse, RNAse, PCR-hæmmere og humant DNA
  • Pyramidformet brøndbund for nem prøveudtagning
  • Diskrete hævede fælge omkring hver brønd for effektiv tætning og for at reducere risikoen for krydskontaminering
Kompatibel forseglingsfilm: Klæbemiddel og
varmefarlig: Ingen
maksimal centrifugalkraft: 2000-5000
RCF Opbevaringstilstand: Omgivende opbevaret eller transporteret
Alle plader er ANSI format for kompatibilitet med automatiserede systemer.
For yderligere at hjælpe med prøveopbevaring og sporing kan alle plader tilpasses med ikke-gentagende stregkoder og mærkning. OEM-muligheder for brugerdefinerede logoer, farver og fuld emballagesupport er tilgængelige.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Stregkode Tilpasset stregkodning tilgængelig
Certificeringer/compliance Certificeret fri for RNase, DNase, PCR-inhibitorer og humant DNA. ANSI-kompatibel
Format Standard
Oversigt 384-brønds polypropylen prøvebehandlings- og opbevaringsplader
Array 16 x 24
Autoklaverbar Autoklaverbar
Emballage 10 pk., 50 cs.
Indbindingstype PP med lav binding
Produktlinje Abgene
Farve Neutral
Produkttype 384-brønds plade
Til brug med (udstyr) ALPS5000, ALPS3000 og ALPS50V varmeforseglere, automatiserede væskehåndteringsmaskiner, Multidrop Combi, centrifuger, ultralave frysere, væskehåndteringsmaskiner
Materiale Polypropylen
Volumen (metrisk) Nå 55μ L
Antal Wells 384
Volumen (metrisk) Virker 45μ L
Sterilitet Renrum
Overfladebehandling Ubehandlet
Well Shape Rund, konisk bund (V-brønd)
Dnase Free Ja
Til brug med (applikation) Automatiserede væskehåndteringsmaskiner, biobanker, genomik, prøveforberedelse, NGS, sekventering, lang- og korttidsopbevaring, lægemiddelforskning, vaccineforskning, PCR- og qPCR-prøveforberedelse
Maks. RCF 5000 x g
nr. pr. sag 50
nr. pr. pakke 10
Regulatorisk status Må kun bruges til undersøgelsesformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.
RNase fri Ja
Egnet til formålet PCR-klar
Pladestørrelse ANSI/ SLAS-standard