Få mere at vide
Thermo Scientific™ Abgene™ 384 brønd polypropylen prøvebehandling& Opbevaringsplader
Beskrivelse
Thermo Scientific™ Abgene™ polypropylen-mikroplader og DeepWell-plader tilbyder opbevaringssikkerhed til analyser, sammensatte biblioteker eller opbevaring af prøver til enten mellem- eller langtidsbrug og har støbte slidser og puder til automatiseret prøvebehandling og -forberedelsesarbejdsgange. Abgene mikrotiterplader er fremstillet efter strenge specifikationer i vores klasse 100.000 renrum ISO 9001 betingelser ved hjælp af USP < 661,1> ny polypropylenharpiks af medicinsk kvalitet af høj kvalitet, som sikrer tillid til opbevaringspladernes kvalitet og ydeevne. Designet til ANSI standarder er disse mikroplader og DeepWell-plader kompatible med en række forskellige automatiserede væskehåndteringer til arbejdsgange med høj kapacitet. Polypropylen-opbevaringspladerne tilbydes med spindel-, pyramide-, U- og V-bunde brønde sammen med en bred vifte af volumener for at imødekomme de fleste applikationer.
All Thermo Scientific plates are manufactured in our cleanroom facility to ensure molecular grade quality. Our wide range of polypropylene plates provides excellent solutions for sample storage and assay set-up, allowing dilutions and aliquots to be handled, stored, or transported easily. The Virgin medical grade resin passes requirements for USP <661.1> and USP <665> reports have been completed for both CapMat sealed and Heat Sealed plates.
Highlights
- Certified free from DNAse, RNAse, PCR Inhibitors, and human DNA
- Pyramidal well bottom for ease of sample retrieval
- Discrete raised rims around each well for effective sealing and to reduce the risk of cross-contamination
Compatible Sealing Film: Adhesive and Heat
Hazardous: No
Max Centrifugal Force: 2000-5000 RCF
Storage Condition: Ambient stored, or transported
All plates are ANSI format for compatibility with automated systems.
To further assist in sample storage and tracking, all plates can be customized with non-repeating barcoding and labelling. OEM options for custom logos, colors and full packaging support are available.
Tekniske data
Tekniske data
| Stregkode | Custom Barcoding Available |
| Certificeringer/compliance | Certified RNase, DNase, PCR Inhibitors, and human DNA Free. ANSI Compliant |
| Format | Standard |
| Oversigt | 384-well Polypropylene Sample Processing & Storage Plates |
| Array | 16 x 24 |
| Autoklaverbar | Autoclavable |
| Emballage | 10 pk., 50 cs. |
| Indbindingstype | Low binding PP |
| Produktlinje | Abgene |
| Farve | Sort |
| Vis mere |