Få mere at vide
Thermo Scientific™ PCR-plade, 384-brønds, standard, hvid
Beskrivelse
Thermo Scientific™ ABgene™ 384-Well Full Skirted PCR-plader er tyndvæggede for effektiv varmeoverførsel og kompatible med de fleste større termiske cyklere.
- Forhøjet fælgdesign omkring hver brønd muliggør sikker forsegling og sikrer mod fordampning
- Ensartede, tynde brøndvægge leverer maksimal og ensartet varmeoverførsel for lige høj ydeevne fra hver prøve
- SBS fodspor
- 40 μL maksimal brøndvolumen, 25 μL arbejdsvolumen
- Klip hjørne: A24
Brancheførende fremstilling og QC-test for ultimativ produktpålidelighed:
- Renrum produceret —For at undgå partikelformige og biologiske kontaminanter, der kan interferere med molekylærbiologiske anvendelser
- Virgin Medical Grade —Polypropylen Specialized polymer er meget inert og vil ikke interferere med PCR-reaktionskomponenter
- Integritetstest —Hver brønd på hver plade inspiceres og testes visuelt ved hjælp af en elektrostatisk pinhole-detektionsmetode
- PCR-funktionelle analyser —Produkter testes i PCR-assays for at verificere rene negative kontroller og konsistente tekniske replikater
- Fordampningstestning —Prøver fra hvert parti køres gennem PCR-cyklusser for at teste forseglingsevnen
- Biologisk testning —Alle partier er biologisk testet for at certificere dem fri for RNase, DNase og DNA
Formatindstillinger:
Stregkodede plader
- Har to industristandard 128 stregkoder omhyggeligt designet og placeret til kompatibilitet med alle større stregkodelæsere
- Koderne er tilfældige, og hver stregkode indeholder også et format, der kan læses af mennesker
- Bred temperaturtolerance (-196° til +120 °C)
- Proprietær belægning for overlegen ridsefasthed
- Præcis størrelse og placering for pålidelig scanning
- Brugerdefineret stregkodning også tilgængelig, forhør venligst
Hvide plader
- Designet specielt til qPCR
- Reflekterer markant mere signal end traditionelle klare plader, hvilket sikrer, at selv de laveste niveauer af fluorescens detekteres
- Aktiver ensartet signalrefleksion —de uigennemsigtige brøndvægge forhindrer signalet i at passere igennem til cyclerblokken, hvor det kan reflekteres eller absorberes inkonsekvent, hvilket forhindrer variationer i cyclerblokken i at påvirke dine qPCR-data
Farvede plader
- Fantastisk til prøveorganisering og sporing
- Fås i fem forskellige farver: blå, grøn, lilla, rød og gul
Kompatibel med:
Forseglingsmuligheder: selvklæbende forsegling, varmeforsegling.
Anbefalet til:
PCR; qPCR / Real-Time PCR
Tekniske data
Tekniske data
| Stregkode | Ingen stregkode |
| Certificeringer/compliance | Certificeret RNase/DNase-fri |
| Emballage | 50 tallerken |
| Farve | Hvid |
| Produkttype | PCR mikroplade |
| Til brug med (udstyr) | Realtids PCR-systemer eller termiske cyklere |
| Nederdel stil | Med krave |
| Materiale | Polypropylen |
| Antal Wells | 384 |
| Volumen (metrisk) Virker | 25μ L |
| Vis mere |