Få mere at vide
Thermo Scientific™ PCR-plade, 384-brønds, stregkodet, hvid
Artikelnummer. 12637486
Mængde:
50 plader
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
Artikelnummer. 12637486
Brand: Thermo Scientific™ BC1384W
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Thermo Scientific™ ABgene 384-brønds PCR-plader med fuld skørt PCR-plader er tyndvæggede for effektiv varmeoverførsel og er kompatible med de fleste større termiske cyklere.
Thermo Scientific™ ABgene™ 384-Well Full Skirted PCR-plader er tyndvæggede for effektiv varmeoverførsel og kompatible med de fleste større termiske cyklere.
  • Forhøjet fælgdesign omkring hver brønd muliggør sikker forsegling og sikrer mod fordampning
  • Ensartede, tynde brøndvægge leverer maksimal og ensartet varmeoverførsel for lige høj ydeevne fra hver prøve
  • SBS fodspor
  • 40 μL maksimal brøndvolumen, 25 μL arbejdsvolumen
  • Klip hjørne: A24
Brancheførende fremstilling og QC-test for ultimativ produktpålidelighed:
  • Renrum produceret —For at undgå partikelformige og biologiske kontaminanter, der kan interferere med molekylærbiologiske anvendelser
  • Virgin Medical Grade —Polypropylen Specialized polymer er meget inert og vil ikke interferere med PCR-reaktionskomponenter
  • Integritetstest —Hver brønd på hver plade inspiceres og testes visuelt ved hjælp af en elektrostatisk pinhole-detektionsmetode
  • PCR-funktionelle analyser —Produkter testes i PCR-assays for at verificere rene negative kontroller og konsistente tekniske replikater
  • Fordampningstestning —Prøver fra hvert parti køres gennem PCR-cyklusser for at teste forseglingsevnen
  • Biologisk testning —Alle partier er biologisk testet for at certificere dem fri for RNase, DNase og DNA
Formatindstillinger:
Stregkodede plader
  • Har to industristandard 128 stregkoder omhyggeligt designet og placeret til kompatibilitet med alle større stregkodelæsere
  • Koderne er tilfældige, og hver stregkode indeholder også et format, der kan læses af mennesker
  • Bred temperaturtolerance (-196° til +120 °C)
  • Proprietær belægning for overlegen ridsefasthed
  • Præcis størrelse og placering for pålidelig scanning
  • Brugerdefineret stregkodning også tilgængelig, forhør venligst
Hvide plader
  • Designet specielt til qPCR
  • Reflekterer markant mere signal end traditionelle klare plader, hvilket sikrer, at selv de laveste niveauer af fluorescens detekteres
  • Aktiver ensartet signalrefleksion —de uigennemsigtige brøndvægge forhindrer signalet i at passere igennem til cyclerblokken, hvor det kan reflekteres eller absorberes inkonsekvent, hvilket forhindrer variationer i cyclerblokken i at påvirke dine qPCR-data
Farvede plader
  • Fantastisk til prøveorganisering og sporing
  • Fås i fem forskellige farver: blå, grøn, lilla, rød og gul
Kompatibel med:
Forseglingsmuligheder: selvklæbende forsegling, varmeforsegling.
Anbefalet til:
PCR; qPCR / Real-Time PCR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Stregkode Inkluderer stregkode
Certificeringer/compliance Certificeret RNase/DNase-fri
Emballage 50 tallerken
Farve Hvid
Produkttype PCR mikroplade
Til brug med (udstyr) Realtids PCR-systemer eller termiske cyklere
Nederdel stil Med krave
Materiale Polypropylen
Volumen (metrisk) Nå 40μ l
Antal Wells 384
Volumen (metrisk) Virker 25μ L
Mængde 50 plader
Reaktionshastighed Standard