Få mere at vide
Thermo Scientific™ Abgene™ Opbevaringsrør med 2D-stregkode med skruelåg
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10575340
Kapacitet (metrisk):
0.3 mL
2 mL
Mængde:
10
1000/Cs.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Pakke med 960
Artikelnummer. 10575340
Brand: Thermo Scientific™ AB1389/1000
2D Barcoded Screw Cap Storage Tubes are the perfect solution for larger-volume sample storage in most laboratory conditions down to -80°C.
Get the perfect solution for larger-volume sample storage in most laboratory conditions down to -80°C with Thermo Scientific™ ABgene 2D Barcoded Screw Cap Storage Tubes. Our team has a strong reputation for supporting both equipment and consumables, and can demonstrate simple ways to improve larger-volume sample management in your laboratory using our 2D barcoded screw cap storage tubes coupled with the Thermo Scientific line of 2D barcode readers.
A unique, permanent, 2D barcode is encapsulated onto the base of every tube for safe, secure identification and tracking of samples, while Thermo Scientific 2D barcode readers allow simple decoding and integration into existing databases or tracking systems.
Our team has a strong reputation for supporting both equipment and consumables, and can demonstrate simple ways to improve larger-volume sample management in your laboratory using our 2D barcode screw cap storage tubes coupled with the Thermo Scientific line of 2D barcode readers.
A unique, permanent, 2D barcode is encapsulated onto the base of every tube for safe, secure identification and tracking of samples, while Thermo Scientific 2D barcode readers allow simple decoding and integration into existing databases or tracking systems.
Sikker sporing
  • 2D stregkode‚ er synlig‚ selv under de hårdeste laboratorieforhold
  • Afkod øjeblikkeligt hvert rørs 2D-stregkode med Thermo Scientific linje af 2D stregkodelæsere; scan røret ind i enhver applikation eller database, eller integrer via forskellige dataeksportmuligheder
  • Når prøvedata er gemt, skal du scanne røret ved hjælp af databasen Find-funktionen for øjeblikkeligt at få adgang til prøveinformation og identificere indholdet af hvert lagerrør
Overlegent design
  • Spar dyrebar fryseplads med et innovativt, stabelbart stativ med 6 x 8 mikroplader med 48 rør med et velkendt kryokonserveringsformat
  • Alfanumerisk gitter-reference på stativ og låg viser tydeligt opbevaringsrørets placering
  • Udvendigt gevindskårne rør forhindrer forurening
  • Åben stativbund gør det muligt at læse alle stregkoder på én gang, hvilket sparer tid kontra og muliggør mere effektiv frysning og optøning
  • I modsætning til andre opbevaringskasser af plast eller pap sikrer det stabelbare, sikre stativ også, at din fryser forbliver organiseret for hurtigere prøveudtagning
  • V-formet internt brønddesign reducerer dødvolumen og forbedrer prøvegenvinding
Strenge kvalitetskontrol
  • Hvert rør scannes for at sikre læsbarhed
  • Hver kode kontrolleres mod en komplet database med alle tidligere tildelte 2D-koder for at sikre nul dubletter på tværs af hele linjen af Abgene 2D-stregkodede opbevaringsrør
  • Hvert parti af opbevaringsrør er lækagetestet for at sikre prøvernes integritet og sikkerhed
Anbefalet til:
Individuel prøveudtagning; Øjeblikkelig prøveidentifikation; Sikker identifikation af arkiverede prøver; Sikker forsendelse af prøver; Opbevaring af genomiske prøver, DMSO-opløste forbindelser; Sporing af prøver under fremstilling
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 2 mL
Materiale Polypropylen
Mængde 1000/Cs.
Stregkode 2D stregkode
Sterilitet Steril
Emballagemængde 1000 sag
Kapacitet (engelsk) 0,0676 fl oz.