Få mere at vide
Thermo Scientific™ Abgene™ 2D stregkodede 5 ml skruelågrør
Artikelnummer. 10088609
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
5 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 240
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
10088609 5 ml Pakke med 240
1 options
Artikelnummer. 10088609 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. AB1470
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8345.00 DKK
    7251.91 DKK / Pakke med 240
    Spare 1093.09 DKK
    13% Slukket
Forventet forsendelse: 15-02-2027
De Abgene 2D stregkodede 5 mL skruelåg-rør, ideelle til opbevaring af større volumener, er indkapslet med laserætset 2D-stregkode på basen for sikkert at identificere og spore prøver. Vores tekniske eksperter er tilgængelige for at demonstrere måder, hvorpå du kan forbedre prøvehåndteringen i dit laboratorium.
De Abgene 2D stregkodede 5 ml skruelåg-rør, ideelle til opbevaring af større volumener, er indkapslet med laserætset 2D-stregkode på basen for sikkert at identificere og spore prøver. Vores tekniske eksperter er tilgængelige for at demonstrere måder, hvorpå du kan forbedre prøvehåndteringen i dit laboratorium. Vi tilbyder et komplet udvalg af Thermo Scientific™ 2D stregkodede opbevaringsrør, stativer og læsere samt pipetter og automatiseret væskehåndteringsudstyr.
Sikker, hurtig sporing
  • Scan røret ind i enhver applikation eller database, eller integrer via forskellige dataeksportmuligheder
  • Få øjeblikkelig adgang til prøveoplysninger og identificer indholdet ved at scanne røret ved hjælp af databasen Find-funktionen
  • Stregkoder kan øjeblikkeligt afkodes af Thermo Scientific stregkodelæsere
Effektiv opbevaring, overlegent design
  • Spar værdifuld plads med det tætte mikropladefodaftryk (48 rør pr. stativ) af stabelbare Thermo Scientific Abgene frysereoler
  • Gitterreferencelåg gør det nemt for dig at se opbevaringsrørets placering
  • Udvendige gevindrør hjælper med at forhindre kontaminering
Strenge kvalitetskontrol
  • Hver lagringsrørkode scannes for at garantere læsbarhed
  • Hver kode kontrolleres mod hele databasen af alle 2D-stregkodede lagerrør for at sikre nul dubletter
  • Hvert parti af opbevaringsrør er lækagetestet for at sikre prøvernes integritet og sikkerhed
  • Alle rør er certificeret fri for DNase, RNase og DNA
Anbefalet til:
Individuel prøveudtagning; Øjeblikkelig prøveidentifikation; Sikker identifikation af arkiverede prøver; Sikker forsendelse af prøver
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Rør med hætte, stativ
Kapacitet (metrisk) 5 ml
Materiale Polypropylen
Emballage Rakket
Stregkode 2D stregkodet
Lukning inkluderet Ja