Få mere at vide
Thermo Scientific™ Abgene™ 2D stregkodede 2mL opbevaringsrør med skruelåg
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11892103
Emballage:
10 stativer med 48 rør/Cs.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 480
Artikelnummer. 11892103
Brand: Thermo Scientific™ AB1411
Thermo Scientific™ ABgene 2D-stregkodede 2mL-opbevaringsrør med skruelåg er den perfekte løsning til større mængder prøveopbevaring under de fleste laboratorieforhold ned til -80 °C.
Thermo Scientific™ ABgene 2D-stregkodede 2mL-opbevaringsrør med skruelåg er den perfekte løsning til større mængder prøveopbevaring under de fleste laboratorieforhold ned til -80 °C. Vores team har et stærkt ry for at understøtte både udstyr og forbrugsvarer og kan demonstrere enkle måder at forbedre håndteringen af større mængder prøve i dit laboratorium ved hjælp af vores 2D stregkodede 2mL opbevaringsrør med skruelåg kombineret med Thermo Scientific linje af 2D stregkodelæsere.
En unik, permanent 2D stregkode er indkapslet på bunden af hvert rør for sikker, sikker identifikation og sporing af prøver, mens Thermo Scientific 2D stregkodelæsere tillader enkel afkodning og integration i eksisterende databaser eller sporingssystemer.
Sikker sporing
  • 2D stregkode‚ er synlig‚ selv under de hårdeste laboratorieforhold
  • Afkod øjeblikkeligt hvert rørs 2D-stregkode med Thermo Scientific linje af 2D stregkodelæsere; scan røret ind i enhver applikation eller database, eller integrer via forskellige dataeksportmuligheder
  • Når prøvedata er gemt, skal du scanne røret ved hjælp af databasen Find-funktionen for øjeblikkeligt at få adgang til prøveinformation og identificere indholdet af hvert lagerrør
Overlegent design
  • Spar dyrebar fryseplads med en innovativ, stabelbar, 6x 8 mikroplade-fodaftryksstativ med 48 rør med et velkendt 2mL kryokonserveringsformat
  • Alfanumerisk gitter-reference på stativ og låg viser tydeligt opbevaringsrørets placering
  • Udvendigt gevindskårne rør forhindrer forurening
  • Åben stativbund gør det muligt at læse alle stregkoder på én gang, hvilket sparer tid kontra og muliggør mere effektiv frysning og optøning
  • I modsætning til andre opbevaringskasser af plast eller pap sikrer det stabelbare, sikre stativ også, at din fryser forbliver organiseret for hurtigere prøveudtagning
  • V-formet internt brønddesign reducerer dødvolumen og forbedrer prøvegenvinding
Strenge kvalitetskontrol
  • Hvert rør scannes for at sikre læsbarhed
  • Hver kode kontrolleres mod en komplet database med alle tidligere tildelte 2D-koder for at sikre nul dubletter på tværs af hele linjen af Abgene 2D-stregkodede opbevaringsrør
  • Hvert parti af opbevaringsrør er lækagetestet for at sikre prøvernes integritet og sikkerhed
Anbefalet til:
Individuel prøveudtagning; Øjeblikkelig prøveidentifikation; Sikker identifikation af arkiverede prøver; Sikker forsendelse af prøver; Opbevaring af genomiske prøver, DMSO-opløste forbindelser; Sporing af prøver under fremstilling
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt 2mL opbevaringsrør med skruelåg
Kapacitet (metrisk) 2 mL
Materiale Plast
Emballage 10 stativer med 48 rør/Cs.
Well Shape V-bund
Stregkode 2D stregkodet
Emballagemængde 10 kufferter (stativer med 48 rør)
Kapacitet (engelsk) 0,0676 fl oz.
Lukketype Skruelåg