Få mere at vide
Thermo Scientific™ Thermo-Fast PCR-plade, 24-brønd
Artikelnummer. 10542645
Skift visning
Mængde:
50 plader
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10542645 50 plader Pakke med 50
1 options
Artikelnummer. 10542645 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. AB0624
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Øg stabiliteten og nem håndtering med Thermo Scientific™ ABgene™ 24-brønds PCR plader.
Thermo Scientific™ ABgene 24-brønds PCR-plader er nemmere at bruge end flere 8- eller 12-brønds strimler, da pladeformatet gør det muligt at forsegle brønde med klæbende film eller strimmelhætter og også øger stabiliteten og nem håndtering.
  • Bekvemt forskåret i 24-brønds segmenter
  • Semi-nederdel tilføjer stivhed og giver mulighed for mærkning eller stregkodning
  • Tyndvæg polypropylen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Stregkode Ingen stregkode
Certificeringer/compliance Certificeret RNase/DNase-fri
Emballage 50 tallerken
Farve Klar
Produkttype PCR mikroplade
Til brug med (udstyr) Termocykler
Nederdel stil Semi
Materiale Polypropylen
Antal Wells 24
Volumen (metrisk) Virker 0.2 mL
Mængde 50 plader
Reaktionshastighed Standard