Få mere at vide
Schuett Biotec™ Abflammpistole Easyflame
Artikelnummer. 10594145
Skift visning
Højde (metrisk):
60 mm
Artikelnummer. Højde (metrisk)
10594145 60 mm
1 options
Artikelnummer. 10594145 Leverandør Schuett Biotec™ Leverandørnr. 3359102
Tekniske data
Produkttype Gasbrænder
Til brug med (applikation) Flamme og sterilisering
Højde (metrisk) 60 mm
nr. pr. pakke 1 hv.
Vægt (metrisk) 0.5 kg