Få mere at vide
Abemaciclib, Mikromol™
Artikelnummer. 30050575
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30050575 250 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30050575 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3932.000250
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Abemaciclib
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Abemaciclib
CAS 1231929-97-7
Analyt- eller komponentnavne Abemaciclib
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C27 H32 F2 N8
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 2-Pyrimidinamine, N-[5-[(4-ethyl-1-piperazinyl)methyl]-2-pyridinyl]-5-fluoro-4-[4-fluoro-2-methyl-1-(1-methylethyl)-1H-benzimidazol-6-yl]-, N-[5-[(4-Ethyl-1-piperazinyl)methyl]-2-pyridinyl]-5-fluoro-4-[4-fluoro-2-methyl-1-(1-methylethyl)-1H-benzimidazol-6-yl]-2-pyrimidinamine, Abemaciclib, LY 2835219, N-(5-((4-ethylpiperazin-1-yl)methyl)pyridin-2-yl)-5-fluoro-4-(4-fluoro-1-isopropyl-2-methyl-1H-benzo[d]imidazol-6-yl)pyrimidin-2-amine, Verzenio
InChI formel InChI=1S/C27H32F2N8/c1-5-35-8-10-36(11-9-35)16-19-6-7-24(30-14-19)33-27-31-15-22(29)25(34-27)20-12-21(28)26-23(13-20)37(17(2)3)18(4)32-26/h6-7,12-15,17H,5,8-11,16H2,1-4H3,(H,30,31,33,34)
SMIL CCN1CCN(Cc2ccc(Nc3ncc(F)c(n3)c4cc(F)c5nc(C)n(C(C)C)c5c4)nc2)CC1
IUPAC navn N-[5-[(4-ethylpiperazin-1-yl)methyl]pyridin-2-yl]-5-fluoro-4-(7-fluoro-2-methyl-3-propan-2-ylbenzimidazol-5-yl)pyrimidin-2-amine
Molekylvægt (g/mol) 506.59
Mængde 250 mg
Formel vægt 506.2718 g/mol