Få mere at vide
ABCB5 Antibody, DyLight 650, R&D Systems™
Artikelnummer. 18222817 Shop alle Bio Techne produkter
Skift visning
Mængde:
0.1 mL
Pakningsstørrelse:
0.1ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
18222817 0.1 mL 0.1ml
1 options
Artikelnummer. 18222817 Leverandør Novus Biologicals Leverandørnr. NBP177687C
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5130.81 DKK
    4504.50 DKK / 0.1ml
    Spare 626.31 DKK
    12% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
ABCB5 Polyclonal specifically detects ABCB5 in Human, Mouse samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen ABCB5
Applikationer Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugeret DyLight 650
Fortynding Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin
Formulering 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
Genadgangsnr. Q2M3G0
Gene Alias ABCB5 P-gp, ABCB5alpha, ABCB5beta, ATP-binding cassette protein, ATP-binding cassette sub-family B member 5, ATP-binding cassette, sub-family B (MDR/TAP), member 5, EC 3.6.3, EC 3.6.3.44, EST422562, P-glycoprotein ABCB5
Gensymboler ABCB5
Værtsarter Rabbit
Immunogen A synthetic peptide made to an internal portion of the human ABCB5 protein (between residues 150-200) [UniProt Q2M3G0]
Oprensningsmetode Affinity Purified
Mængde 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin ABC Transporters, Lipid and Metabolism
Primær eller sekundær Primary
Gen-id (Entrez) 340273
Målarter Human, Mouse
Indhold og opbevaring Store at 4C in the dark.
Produkttype Antibody
Isotype IgG
Produktlinje Novus
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
For Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.