Få mere at vide
Abcam UCHL1 Antibody Pair - BSA and Azide free, 10 x 96 Tests
Artikelnummer. 32113188 Shop alle Abcam produkter
Skift visning
Mængde:
10 x 96 Tests
Artikelnummer. Mængde
32113188 10 x 96 Tests
1 options
Artikelnummer. 32113188 Leverandør Abcam Leverandørnr. ab30365010x96Tests
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-11-2026
Antibody, suitable for sELISA.
  • Applications: sELISA
  • Species Reactivity: Human, Mouse and Rat
Tekniske data
Applikationer Sandwich ELISA
Konjugeret Unconjugated
Gensymboler UCHL1
Mængde 10 x 96 Tests
Regulatorisk status RUO
Hele molekyle Yes
Primær eller sekundær Secondary
Testspecificitet This product reacts with Human, Mouse and Rat.
Målarter Human, Mouse, Rat
Produkttype Secondary Antibody
Forsendelsestilstand Blue Ice
Reaktivitet abrv Hu, Ms, Rt
Valideret ansøgning abrv sELISA