Få mere at vide
Abcam TUBA1B Antibody Pair - BSA and Azide free, 10 x 96 Tests
Artikelnummer. 32118479 Shop alle Abcam produkter
Skift visning
Mængde:
10 x 96 Tests
Artikelnummer. Mængde
32118479 10 x 96 Tests
1 options
Artikelnummer. 32118479 Leverandør Abcam Leverandørnr. ab30509510x96Tests
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Antibody, suitable for sELISA.
  • Applications: sELISA
  • Species Reactivity: Human, Mouse and Rat
Tekniske data
Applikationer Sandwich ELISA
Konjugeret Unconjugated
Gensymboler TUBA1B
Mængde 10 x 96 Tests
Regulatorisk status RUO
Hele molekyle Yes
Primær eller sekundær Secondary
Testspecificitet This product reacts with Human, Mouse and Rat.
Målarter Human, Mouse, Rat
Produkttype Secondary Antibody
Forsendelsestilstand Blue Ice
Reaktivitet abrv Hu, Ms, Rt
Valideret ansøgning abrv sELISA