Beskrivelse
- Storage Buffer: Constituents: 100% (1R,2S,13S,16S,17S,19R,20R,22S,25S,27S)-1,2,24,24-tetramethyl-22-(2-methylprop-1-enyl)-18,21,23,26-tetraoxa-4-azaoctacyclo[14.13.0.02,13.03,11.05,10.017,19.017,27.020,25]nonacosa-3(11),5,7,9-tetraen-16-ol
- Form: Solid
Tekniske data
Tekniske data
| Konjugeret | Unconjugated |
| Formulering | Constituents: 100% (1R,2S,13S,16S,17S,19R,20R,22S,25S,27S)-1,2,24,24-tetramethyl-22-(2-methylprop-1-enyl)-18,21,23,26-tetraoxa-4-azaoctacyclo[14.13.0.02,13.03,11.05,10.017,19.017,27.020,25]nonacosa-3(11),5,7,9-tetraen-16-ol |
| Mængde | 1 mg |
| Regulatorisk status | RUO |
| Hele molekyle | Yes |
| Primær eller sekundær | Secondary |
| Målarter | Non-species specific |
| Produkttype | Secondary Antibody |
| Forsendelsestilstand | Ambient |