Få mere at vide
Abcam Sheep F(ab) Anti-Guinea pig IgG H&L (HRP), 500 uL
Artikelnummer. 32109866 Shop alle Abcam produkter
Skift visning
Mængde:
500 μL
Artikelnummer. Mængde
32109866 500 μL
1 options
Artikelnummer. 32109866 Leverandør Abcam Leverandørnr. ab136791500uL
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-11-2026
Sheep F(ab) Anti-Guinea pig IgG H&L (HRP)
  • Host Species: Sheep
  • Clonality: Polyclonal
  • Isotype: IgG
  • Applications: ELISA, ICC/IF, IHC-Fr, IHC-P, WB
  • Species Reactivity: Guinea pig
  • Storage Buffer: Constituents: 50% Glycerol (glycerin, glycerine), 49% Tris buffered saline
  • Form: Liquid
  • Purification: Affinity purification Immunogen
Tekniske data
Applikationer ELISA, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Frozen), Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugeret HRP
Formulering Constituents: 50% Glycerol (glycerin, glycerine), 49% Tris buffered saline
Værtsarter Sheep
Oprensningsmetode Affinity purification Immunogen
Mængde 500 μL
Regulatorisk status RUO
Hele molekyle Yes
Primær eller sekundær Secondary
Emballage Vial
Testspecificitet This product reacts with Guinea pig.
Målarter Guinea Pig
Produkttype Polyclonal Secondary Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Vært abrv Sh
Forsendelsestilstand Blue Ice
Reaktivitet abrv GP
Valideret ansøgning abrv ELISA, ICC/IF, IHC-Fr, IHC-P, WB