Få mere at vide
Descrizione
- Host Species: Sheep
- Clonality: Polyclonal
- Applications: Flow Cyt, IHC-Fr, IHC-P, IM, ICC/IF, ELISA
- Species Reactivity: Rabbit
- Storage Buffer: Preservative: 0.01% Sodium azide, Constituents: 1% BSA, 0.88% Sodium chloride, 0.424% Potassium phosphate solution
- Form: Liquid
- Purification: Affinity purification
Specifica
Specifica
| Applikationer | Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Frozen), Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry, Immunofluorescence, ELISA |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konjugeret | Unconjugated |
| Formulering | Preservative: 0.01% Sodium azide, Constituents: 1% BSA, 0.88% Sodium chloride, 0.424% Potassium phosphate solution |
| Værtsarter | Sheep |
| Oprensningsmetode | Affinity purification |
| Mængde | 1 mg |
| Regulatorisk status | RUO |
| Hele molekyle | Yes |
| Primær eller sekundær | Secondary |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?