Få mere at vide
Abcam Rat monoclonal [SB77e] Anti-Mouse IgG1 H&L (HRP) preadsorbed, 500 uL
Artikelnummer. 32116380 Shop alle Abcam produkter
Skift visning
Mængde:
500 μL
Artikelnummer. Mængde
32116380 500 μL
1 options
Artikelnummer. 32116380 Leverandør Abcam Leverandørnr. ab99603500uL
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-10-2026
Rat Monoclonal secondary antibody, suitable for ELISA, with 5 citations.
  • Host Species: Rat
  • Clonality: Monoclonal
  • Isotype: IgG2b
  • Applications: ELISA
  • Species Reactivity: Mouse
  • Storage Buffer: pH: 7.4, Constituents: PBS, 50% Glycerol (glycerin, glycerine)
  • Form: Liquid
Tekniske data
Applikationer ELISA
Klassifikation Monoclonal
Klon SB77e
Konjugeret Unconjugated
Formulering pH: 7.4, Constituents: PBS, 50% Glycerol (glycerin, glycerine)
Gensymboler Ighg1
Værtsarter Rat
Mængde 500 μL
Regulatorisk status RUO
Hele molekyle Yes
Primær eller sekundær Secondary
Emballage Vial
Testspecificitet This product reacts with Mouse.
Målarter Mouse
Produkttype Monoclonal Secondary Antibody
Form Liquid
Isotype IgG2b
Vært abrv Rt
Forsendelsestilstand Blue Ice
Reaktivitet abrv Ms
Valideret ansøgning abrv ELISA