Få mere at vide
Abcam Rat monoclonal [SB77e] Anti-Mouse IgG1 H&L (Alkaline Phosphatase) preadsorbed, 500 uL
Artikelnummer. 32109168 Shop alle Abcam produkter
Skift visning
Mængde:
500 μL
Artikelnummer. Mængde
32109168 500 μL
1 options
Artikelnummer. 32109168 Leverandør Abcam Leverandørnr. ab99602500uL
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Rat Monoclonal antibody, suitable for Flow Cyt, ELISA, with 2 citations.
The product is subject to the following: Abcam Restricted Use Statement
Specifications
Applikationer Flow Cytometry
Klassifikation Monoclonal
Klon SB77e
Konjugeret Unconjugated
Formulering pH: 8, Preservative: 0.1% Sodium azide, Constituents: 50% Glycerol (glycerin, glycerine), 0.605% Tris, 0.0095% Magnesium chloride
Gene Ighg1
Gensymboler Ighg1
Værtsarter Rat
Mængde 500 μL
Regulatorisk status RUO
Hele molekyle Yes
Primær eller sekundær Primary
Emballage Vial
Testspecificitet This product reacts with Mouse.
Målarter Mouse
Produkttype Monoclonal Antibody
Form Liquid
Isotype IgG2b
Vært abrv Rt
Forsendelsestilstand Blue Ice
Reaktivitet abrv Ms
Målmolekyle Ighg1, Mouse
Valideret ansøgning abrv Flow Cyt, ELISA