Få mere at vide
Abcam Rat monoclonal [SB76b] Anti-Mouse IgG3 gamma chain (Alexa Fluor™ 647), 250 ug
Shop alle Abcam produkterBeskrivelse
- Host Species: Rat
- Clonality: Monoclonal
- Isotype: IgG3
- Applications: ELISA, IHC-P, ICC/IF, Flow Cyt
- Species Reactivity: Mouse
- Storage Buffer: Preservative: 0.02% Sodium azide, Constituents: PBS, 23% Glycerol (glycerin, glycerine), 1% BSA
- Form: Liquid
The product is subject to the following: Abcam Restricted Use Statement
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | Ig gamma-3 chain C region |
| Applikationer | ELISA, Flow Cytometry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Klon | SB76b |
| Konjugeret | Unconjugated |
| Formulering | Preservative: 0.02% Sodium azide, Constituents: PBS, 23% Glycerol (glycerin, glycerine), 1% BSA |
| Gene | Ig gamma-3 chain C region |
| Værtsarter | Rat |
| Mængde | 250 μg |
| Regulatorisk status | RUO |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?