Få mere at vide
Abcam Rat monoclonal [JC5-1] Anti-Mouse lambda light chain (HRP), 500 uL
Artikelnummer. 32119666 Shop alle Abcam produkter
Skift visning
Mængde:
500 μL
Artikelnummer. Mængde
32119666 500 μL
1 options
Artikelnummer. 32119666 Leverandør Abcam Leverandørnr. ab99625500uL
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Rat monoclonal [JC5-1] Anti-Mouse lambda light chain (HRP)
  • Host Species: Rat
  • Clonality: Monoclonal
  • Isotype: IgG2b
  • Applications: ELISA, ICC/IF
  • Species Reactivity: Mouse
  • Storage Buffer: PBS, Glycerol
  • Form: Liquid
  • Purification: Affinity purification Protein A
Tekniske data
Applikationer ELISA, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Klassifikation Monoclonal
Klon JC5-1
Konjugeret Unconjugated
Formulering pH: 7.4, Constituents: PBS, 50% Glycerol (glycerin, glycerine)
Gene Iglc2
Gensymboler Iglc2
Værtsarter Rat
Oprensningsmetode Affinity purification Protein A
Mængde 500 μL
Regulatorisk status RUO
Hele molekyle Yes
Primær eller sekundær Primary
Emballage Vial
Testspecificitet This product reacts with Mouse.
Målarter Mouse
Produkttype Monoclonal Antibody
Form Liquid
Isotype IgG2b
Vært abrv Rt
Forsendelsestilstand Blue Ice
Reaktivitet abrv Ms
Målmolekyle Iglc2, Mouse
Valideret ansøgning abrv ELISA, ICC/IF