Få mere at vide
Abcam Rat monoclonal [23G3] Anti-Mouse IgE epsilon chain (HRP), 500 uL
Artikelnummer. 32109178 Shop alle Abcam produkter
Skift visning
Mængde:
500 μL
Artikelnummer. Mængde
32109178 500 μL
1 options
Artikelnummer. 32109178 Leverandør Abcam Leverandørnr. ab99574500uL
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Rat monoclonal [23G3] Anti-Mouse IgE epsilon chain (HRP)
  • Host Species: Rat
  • Clonality: Monoclonal
  • Isotype: IgG1
  • Applications: ELISA, ICC/IF
  • Species Reactivity: Mouse
  • Storage Buffer: PBS, Glycerol
  • Form: Liquid
  • Purification: Affinity purification Protein A
Tekniske data
Applikationer ELISA, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Klassifikation Monoclonal
Klon 23G3
Konjugeret Unconjugated
Formulering pH: 7.4, Constituents: PBS, 50% Glycerol (glycerin, glycerine)
Gene IGHE
Gensymboler IGHE
Værtsarter Rat
Oprensningsmetode Affinity purification Protein A
Mængde 500 μL
Regulatorisk status RUO
Hele molekyle Yes
Primær eller sekundær Primary
Emballage Vial
Testspecificitet This product reacts with Mouse.
Målarter Mouse
Produkttype Monoclonal Antibody
Form Liquid
Format Vial
Isotype IgG1
Vært abrv Rt
Forsendelsestilstand Blue Ice
Reaktivitet abrv Ms
Målmolekyle IGHE, Mouse
Valideret ansøgning abrv ELISA, ICC/IF