Få mere at vide
Abcam Rat Cytokine Antibody Array B (10 Targets) - Quantitative, 50 Tests
Artikelnummer. 32121138 Shop alle Abcam produkter
Skift visning
Mængde:
50 Tests
Artikelnummer. Mængde
32121138 50 Tests
1 options
Artikelnummer. 32121138 Leverandør Abcam Leverandørnr. ab19748250Test
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Antibody.
  • Species Reactivity: Rat
Tekniske data
Konjugeret Unconjugated
Gensymboler Ccl2
Mængde 50 Tests
Regulatorisk status RUO
Hele molekyle Yes
Primær eller sekundær Secondary
Testspecificitet This product reacts with Rat.
Målarter Rat
Produkttype Secondary Antibody
Detektionsmetode Fluorescent
Forsendelsestilstand Blue Ice
Reaktivitet abrv Rt