Få mere at vide
Abcam Rat brain tissue lysate - mitochondrial extract, 2 mg
Artikelnummer. 32144792 Shop alle Abcam produkter
Skift visning
Mængde:
2 mg
Artikelnummer. Mængde
32144792 2 mg
1 options
Artikelnummer. 32144792 Leverandør Abcam Leverandørnr. ab1103482mg
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
Antibody, suitable for WB, SDS-PAGE, IP.
  • Applications: WB, SDS-PAGE, IP
  • Storage Buffer: pH: 7.5, Constituents: 8.56% Sucrose, 0.89% EDTA, 0.16% Tris, 0.02% PMSF
  • Form: Liquid
Tekniske data
Applikationer Western Blot, SDS-Page, Immunoprecipitation
Konjugeret Unconjugated
Formulering pH: 7.5, Constituents: 8.56% Sucrose, 0.89% EDTA, 0.16% Tris, 0.02% PMSF
Mængde 2 mg
Regulatorisk status RUO
Hele molekyle Yes
Primær eller sekundær Secondary
Målarter Non-species specific
Produkttype Secondary Antibody
Form Liquid
Forsendelsestilstand Blue Ice
Valideret ansøgning abrv WB, SDS-PAGE, IP