Beskrivelse
- Applications: Multiplex Protein Detection
- Species Reactivity: Rat
Tekniske data
Tekniske data
| Konjugeret | Unconjugated |
| Gensymboler | Cst3 |
| Mængde | 8 Membranes |
| Regulatorisk status | RUO |
| Hele molekyle | Yes |
| Primær eller sekundær | Secondary |
| Testspecificitet | This product reacts with Rat. |
| Målarter | Rat |
| Produkttype | Secondary Antibody |
| Detektionsmetode | Luminescent |
| Vis mere |