Få mere at vide
Abcam Rabbit Anti-Rat IgG H&L, 1 mg
Produktkod. 32108985 Handla allt Abcam Produkter
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 32108985 Leverantör Abcam Leverantörsnummer ab67031mg
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Rabbit Anti-Rat IgG H&L
  • Host Species: Rabbit
  • Clonality: Polyclonal
  • Applications: ELISA, ICC/IF, IHC-Fr, IHC-P, WB
  • Species Reactivity: Rat
  • Storage Buffer: Potassium phosphate, Sodium chloride
  • Form: Liquid
  • Purification: Affinity purification
Specifikationer
Applikationer ELISA, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Frozen), Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Hele molekyle Yes
Testspecificitet This product reacts with Rat.
Produkttype Polyclonal Antibody
Valideret ansøgning abrv ICC/IF, ELISA, WB, IHC-Fr, IHC-P
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.