Beskrivelse
- Storage Buffer: Constituents: 100% Pyripyropene A
- Form: Solid
Tekniske data
Tekniske data
| Konjugeret | Unconjugated |
| Formulering | Constituents: 100% Pyripyropene A |
| Gensymboler | Pyripyropene A |
| Mængde | 250 μg |
| Regulatorisk status | RUO |
| Hele molekyle | Yes |
| Primær eller sekundær | Secondary |
| Målarter | Non-species specific |
| Produkttype | Secondary Antibody |
| Forsendelsestilstand | Ambient |