Få mere at vide
Abcam Pyripyropene A, ACAT2 inhibitor, 1 mg
Artikelnummer. 32110930 Shop alle Abcam produkter
Skift visning
Mængde:
1 mg
Artikelnummer. Mængde
32110930 1 mg
1 options
Artikelnummer. 32110930 Leverandør Abcam Leverandørnr. ab1443391mg
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
Antibody.
  • Storage Buffer: Constituents: 100% Pyripyropene A
  • Form: Solid
Tekniske data
Konjugeret Unconjugated
Formulering Constituents: 100% Pyripyropene A
Gensymboler Pyripyropene A
Mængde 1 mg
Regulatorisk status RUO
Hele molekyle Yes
Primær eller sekundær Secondary
Målarter Non-species specific
Produkttype Secondary Antibody
Forsendelsestilstand Ambient