Få mere at vide
Abcam Porcine Cytokine Antibody Array A (10 Targets) - Quantitative, 8 Tests
Shop alle Abcam produkterBeskrivelse
- Species Reactivity: Pig
Tekniske data
Tekniske data
| Konjugeret | Unconjugated |
| Gensymboler | CSF2 |
| Mængde | 8 Tests |
| Regulatorisk status | RUO |
| Hele molekyle | Yes |
| Primær eller sekundær | Secondary |
| Testspecificitet | This product reacts with Pig. |
| Målarter | Pig |
| Produkttype | Secondary Antibody |
| Detektionsmetode | Fluorescent |
| Vis mere |