Få mere at vide
Abcam Porcine Cytokine Antibody Array A (10 Targets) - Quantitative, 50 Tests
Artikelnummer. 32121132 Shop alle Abcam produkter
Skift visning
Mængde:
50 Tests
Artikelnummer. Mængde
32121132 50 Tests
1 options
Artikelnummer. 32121132 Leverandør Abcam Leverandørnr. ab19747950Test
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-10-2026
Antibody, with 5 citations.
  • Species Reactivity: Pig
Tekniske data
Konjugeret Unconjugated
Gensymboler CSF2
Mængde 50 Tests
Regulatorisk status RUO
Hele molekyle Yes
Primær eller sekundær Secondary
Testspecificitet This product reacts with Pig.
Målarter Pig
Produkttype Secondary Antibody
Detektionsmetode Fluorescent
Forsendelsestilstand Blue Ice
Reaktivitet abrv Pig