Få mere at vide
Abcam Phalloidin-iFluor 488 Reagent, 300 Tests
Artikelnummer. 32116088 Shop alle Abcam produkter
Skift visning
Mængde:
300 Tests
Artikelnummer. Mængde
32116088 300 Tests
1 options
Artikelnummer. 32116088 Leverandør Abcam Leverandørnr. ab176753300Test
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 22-10-2026
Antibody, suitable for ICC/IF, Fluorescence Microscopy, with over 300 citations.
  • Applications: ICC/IF, Fluorescence Microscopy
  • Storage Buffer: pH: 7.3, Constituents: 99% Dimethylsulfoxide, 1% Fluorescent-Phalloidin Conjugate
  • Form: Liquid
Tekniske data
Formulering pH: 7.3, Constituents: 99% Dimethylsulfoxide, 1% Fluorescent-Phalloidin Conjugate
Produkttype Secondary Antibody
Forsendelsestilstand Blue Ice
Konjugeret Unconjugated
Mængde 300 Tests