Få mere at vide
Abcam Native Cow Bovine Serum Albumin protein, 50 g
Artikelnummer. 32173347 Shop alle Abcam produkter
Skift visning
Mængde:
50 g
Artikelnummer. Mængde
32173347 50 g
1 options
Artikelnummer. 32173347 Leverandør Abcam Leverandørnr. ab6400950g
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
Antibody, suitable for WB, IHC, with 8 citations.
  • Applications: WB, IHC
  • Form: Lyophilized
Tekniske data
Applikationer Western Blot, Immunohistochemistry
Konjugeret Unconjugated
Gensymboler ALB
Mængde 50 g
Regulatorisk status RUO
Hele molekyle Yes
Primær eller sekundær Secondary
Målarter Non-species specific
Produkttype Secondary Antibody
Form Lyophilized
Forsendelsestilstand Ambient
Valideret ansøgning abrv WB, IHC