missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Abcam Mouse/Rat von Willebrand factor Antibody Pair - BSA and Azide free, 10 x 96 Tests
Shop alle Abcam produkterBeskrivelse
- Applications: sELISA
- Species Reactivity: Mouse and Rat
Tekniske data
Tekniske data
| Applikationer | Sandwich ELISA |
| Konjugeret | Unconjugated |
| Gensymboler | Vwf |
| Mængde | 10 x 96 Tests |
| Regulatorisk status | RUO |
| Hele molekyle | Yes |
| Primær eller sekundær | Secondary |
| Testspecificitet | This product reacts with Mouse and Rat. |
| Målarter | Mouse, Rat |
| Produkttype | Secondary Antibody |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?