Få mere at vide
Abcam Mouse/Rat IGF1 Antibody Pair - BSA and Azide free, 10 x 96 Tests
Artikelnummer. 32120391 Shop alle Abcam produkter
Skift visning
Mængde:
10 x 96 Tests
Artikelnummer. Mængde
32120391 10 x 96 Tests
1 options
Artikelnummer. 32120391 Leverandør Abcam Leverandørnr. ab24419910x96Tests
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 22-10-2026
Antibody, suitable for sELISA.
  • Applications: sELISA
  • Species Reactivity: Mouse and Rat
Tekniske data
Applikationer Sandwich ELISA
Konjugeret Unconjugated
Gensymboler Igf1
Mængde 10 x 96 Tests
Regulatorisk status RUO
Hele molekyle Yes
Primær eller sekundær Secondary
Testspecificitet This product reacts with Mouse and Rat.
Målarter Mouse, Rat
Produkttype Secondary Antibody
Forsendelsestilstand Blue Ice
Reaktivitet abrv Ms, Rt
Valideret ansøgning abrv sELISA