Få mere at vide
Abcam Mouse PCSK9 Matched Antibody Pair Kit, 5 x 96 Tests
Artikelnummer. 32120035 Shop alle Abcam produkter
Skift visning
Mængde:
5 x 96 Tests
Artikelnummer. Mængde
32120035 5 x 96 Tests
1 options
Artikelnummer. 32120035 Leverandør Abcam Leverandørnr. ab2187985x96Tests
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-10-2026
Antibody, suitable for ELISA.
  • Applications: ELISA
  • Species Reactivity: Mouse
Tekniske data
Applikationer ELISA
Konjugeret Unconjugated
Gensymboler Pcsk9
Mængde 5 x 96 Tests
Regulatorisk status RUO
Hele molekyle Yes
Primær eller sekundær Secondary
Testspecificitet This product reacts with Mouse.
Målarter Mouse
Produkttype Secondary Antibody
Detektionsmetode Colorimetric
Forsendelsestilstand Blue Ice
Reaktivitet abrv Ms
Valideret ansøgning abrv ELISA