Få mere at vide
Abcam Mouse MMP-10 Antibody Pair - BSA and Azide free, 10 x 96 Tests
Artikelnummer. 32120756 Shop alle Abcam produkter
Skift visning
Mængde:
10 x 96 Tests
Artikelnummer. Mængde
32120756 10 x 96 Tests
1 options
Artikelnummer. 32120756 Leverandør Abcam Leverandørnr. ab25352910x96Tests
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Antibody, suitable for sELISA.
  • Applications: sELISA
  • Species Reactivity: Mouse
Tekniske data
Applikationer Sandwich ELISA
Konjugeret Unconjugated
Gensymboler Mmp10
Mængde 10 x 96 Tests
Regulatorisk status RUO
Hele molekyle Yes
Primær eller sekundær Secondary
Testspecificitet This product reacts with Mouse.
Målarter Mouse
Produkttype Secondary Antibody
Forsendelsestilstand Blue Ice
Reaktivitet abrv Ms
Valideret ansøgning abrv sELISA