Få mere at vide
Abcam Mouse IRAK4 Antibody Pair - BSA and Azide free, 10 x 96 Tests
Artikelnummer. 32114602 Shop alle Abcam produkter
Skift visning
Mængde:
10 x 96 Tests
Artikelnummer. Mængde
32114602 10 x 96 Tests
1 options
Artikelnummer. 32114602 Leverandør Abcam Leverandørnr. ab30365310x96Tests
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Antibody, suitable for sELISA.
  • Applications: sELISA
  • Species Reactivity: Mouse
Tekniske data
Applikationer Sandwich ELISA
Konjugeret Unconjugated
Gensymboler Irak4
Mængde 10 x 96 Tests
Regulatorisk status RUO
Hele molekyle Yes
Primær eller sekundær Secondary
Testspecificitet This product reacts with Mouse.
Målarter Mouse
Produkttype Secondary Antibody
Forsendelsestilstand Blue Ice
Reaktivitet abrv Ms
Valideret ansøgning abrv sELISA