Få mere at vide
Abcam Mouse Albumin Matched Antibody Pair Kit, 5 x 96 Tests
Artikelnummer. 32114946 Shop alle Abcam produkter
Skift visning
Mængde:
5 x 96 Tests
Artikelnummer. Mængde
32114946 5 x 96 Tests
1 options
Artikelnummer. 32114946 Leverandør Abcam Leverandørnr. ab2108905x96Tests
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-10-2026
Antibody, suitable for ELISA, IA, with 1 citations.
  • Applications: ELISA, IA
  • Species Reactivity: Mouse
Tekniske data
Applikationer ELISA
Konjugeret Unconjugated
Gensymboler Alb
Mængde 5 x 96 Tests
Regulatorisk status RUO
Hele molekyle Yes
Primær eller sekundær Secondary
Testspecificitet This product reacts with Mouse.
Målarter Mouse
Produkttype Secondary Antibody
Detektionsmetode Colorimetric
Forsendelsestilstand Blue Ice
Reaktivitet abrv Ms
Valideret ansøgning abrv ELISA, IA