Få mere at vide
Abcam Mouse Alanine aminotransferase (ALT) Antibody Pair - BSA and Azide free, 10 x 96 Tests
Artikelnummer. 32114978 Shop alle Abcam produkter
Skift visning
Mængde:
10 x 96 Tests
Artikelnummer. Mængde
32114978 10 x 96 Tests
1 options
Artikelnummer. 32114978 Leverandør Abcam Leverandørnr. ab25364710x96Tests
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-11-2026
Antibody, suitable for sELISA.
  • Applications: sELISA
  • Species Reactivity: Mouse
Specifications
Applikationer Sandwich ELISA
Konjugeret Unconjugated
Gensymboler Gpt
Mængde 10 x 96 Tests
Regulatorisk status RUO
Hele molekyle Yes
Primær eller sekundær Secondary
Testspecificitet This product reacts with Mouse.
Målarter Mouse
Produkttype Secondary Antibody
Forsendelsestilstand Blue Ice
Reaktivitet abrv Ms
Valideret ansøgning abrv sELISA