Få mere at vide
Abcam Moesin Antibody Pair - BSA and Azide free, 10 x 96 Tests
Artikelnummer. 32115242 Shop alle Abcam produkter
Skift visning
Mængde:
10 x 96 Tests
Artikelnummer. Mængde
32115242 10 x 96 Tests
1 options
Artikelnummer. 32115242 Leverandør Abcam Leverandørnr. ab25376810x96Tests
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 22-10-2026
Antibody, suitable for sELISA.
  • Applications: sELISA
  • Species Reactivity: Rat, Human and Mouse
Tekniske data
Applikationer Sandwich ELISA
Konjugeret Unconjugated
Gensymboler MSN
Mængde 10 x 96 Tests
Regulatorisk status RUO
Hele molekyle Yes
Primær eller sekundær Secondary
Testspecificitet This product reacts with Rat, Human and Mouse.
Målarter Rat, Human, Mouse
Produkttype Secondary Antibody
Forsendelsestilstand Blue Ice
Reaktivitet abrv Rt, Hu, Ms
Valideret ansøgning abrv sELISA