Få mere at vide
Abcam Lithocholic acid, endogenous MDM2 and MDM4 selective inhibitor, 5 g
Artikelnummer. 32111362 Shop alle Abcam produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
32111362 5 g
1 options
Artikelnummer. 32111362 Leverandør Abcam Leverandørnr. ab1455985g
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Antibody.
  • Storage Buffer: Constituents: 100% Lithocholic acid
  • Form: Solid
Specifications
Konjugeret Unconjugated
Formulering Constituents: 100% Lithocholic acid
Gensymboler Lithocholic acid
Mængde 5 g
Regulatorisk status RUO
Hele molekyle Yes
Primær eller sekundær Secondary
Målarter Non-species specific
Produkttype Secondary Antibody
Forsendelsestilstand Ambient