Få mere at vide
Abcam Lithocholic acid, endogenous MDM2 and MDM4 selective inhibitor, 1 g
Artikelnummer. 32110855 Shop alle Abcam produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
32110855 1 g
1 options
Artikelnummer. 32110855 Leverandør Abcam Leverandørnr. ab1455981g
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Antibody.
  • Storage Buffer: Constituents: 100% Lithocholic acid
  • Form: Solid
Tekniske data
Konjugeret Unconjugated
Formulering Constituents: 100% Lithocholic acid
Gensymboler Lithocholic acid
Mængde 1 g
Regulatorisk status RUO
Hele molekyle Yes
Primær eller sekundær Secondary
Målarter Non-species specific
Produkttype Secondary Antibody
Forsendelsestilstand Ambient