Få mere at vide
Abcam JAK2 Antibody Pair - BSA and Azide free, 10 x 96 Tests
Artikelnummer. 32114285 Shop alle Abcam produkter
Skift visning
Mængde:
10 x 96 Tests
Artikelnummer. Mængde
32114285 10 x 96 Tests
1 options
Artikelnummer. 32114285 Leverandør Abcam Leverandørnr. ab25672710x96Tests
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-11-2026
Antibody, suitable for sELISA.
  • Applications: sELISA
  • Species Reactivity: Mouse, Rat and Human
Tekniske data
Applikationer Sandwich ELISA
Konjugeret Unconjugated
Gensymboler JAK2
Mængde 10 x 96 Tests
Regulatorisk status RUO
Hele molekyle Yes
Primær eller sekundær Secondary
Testspecificitet This product reacts with Mouse, Rat and Human.
Målarter Mouse, Rat, Human
Produkttype Secondary Antibody
Forsendelsestilstand Blue Ice
Reaktivitet abrv Ms, Rt, Hu
Valideret ansøgning abrv sELISA