Få mere at vide
Abcam Human TFEB (phospho S211) Antibody Pair - BSA and Azide free, 10 x 96 Tests
Artikelnummer. 32112896 Shop alle Abcam produkter
Skift visning
Mængde:
10 x 96 Tests
Artikelnummer. Mængde
32112896 10 x 96 Tests
1 options
Artikelnummer. 32112896 Leverandør Abcam Leverandørnr. ab31491910x96Tests
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Antibody, suitable for sELISA.
  • Applications: sELISA
  • Species Reactivity: Human
Tekniske data
Applikationer Sandwich ELISA
Konjugeret Unconjugated
Gensymboler TFEB
Mængde 10 x 96 Tests
Regulatorisk status RUO
Hele molekyle Yes
Primær eller sekundær Secondary
Testspecificitet This product reacts with Human.
Målarter Human
Produkttype Secondary Antibody
Forsendelsestilstand Blue Ice
Reaktivitet abrv Hu
Målmodifikationstilstand phospho S211
Valideret ansøgning abrv sELISA